4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H33801.MDEA 107 EUR
H33801.MD H33801.03
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrClF₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18393833
CAS-numero: 1261606-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III