4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50559.06EA 980 EUR
H50559.06 H50559.03
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Kaava: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Sulamispiste: 89…93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00272401
CAS-numero: 64951-58-2