3,4-Difluoro-DL-phenylalanine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H32276.03EA 198 EUR
H32276.03 H32276.MD
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine ≥97%
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Kaava: C₉H₉F₂NO₂
Sulamispiste: 232…234 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061307
CAS-numero: 32133-36-1