2,4-Dichloro-L-phenylalanine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H27579.03EA 833 EUR
H27579.03
2,4-Dichloro-L-phenylalanine ≥98%
2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Kaava: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,1 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01860882
CAS-numero: 111119-36-9