Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC1414-5GEA 484 EUR
TCIAC1414-5G
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate
Kaava: C₉H₁₅ClO₃
MW: 206,67 g/mol
Kiehumispiste: 141°C
MDL numero: MFCD00671507
CAS-numero: 14794-32-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %