4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H31515.03EA 314 EUR
H31515.03
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Kaava: C₈H₈F₃NS
MW: 207,21 g/mol
Kiehumispiste: 224…225 °C
Tiheys: 1,310
Leimahduspiste: 80 °C (176 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190129
CAS-numero: 128273-56-3
ADR: 8,III