4-(Trifluoromethylthio)benzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAT2763-1GEA
81.4
EUR
TCIAT2763-1G
TCIAT2763-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Kaava:
C₈H₈F₃NS MW: 207,21 g/mol Leimahduspiste: 79°C |
MDL numero:
MFCD00190129 CAS-numero: 128273-56-3 UN: 2735 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |