4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H33499.MDEA 99.4 EUR
H33499.MD H33499.03
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₉H₉F₄N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22201070
CAS-numero: 1373921-00-6
UN: 3267
ADR: 8,III