2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H37257.06EA 463 EUR
H37257.06
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Kaava: C₅H₄BrFN₂
Kiehumispiste: 63…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03092924
CAS-numero: 869557-43-7