D(-)-Glutamiini ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
J60784.06EA 323 EUR
J60784.06 J60784.03 J60784.14
D(-)-Glutamiini ≥99%
D(-)-Glutamiini
Kinase inhibitor; has antivasospastic properties
Kaava: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00065607
CAS-numero: 5959-95-5