Urea 99%, Ultrapure
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Karbamidi
J65769.22EA 52.2 EUR
J65769.22 J65769.36 J65769.A4
Urea 99%, Ultrapure
Urea
Kaava: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Kiehumispiste: 197 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 132…135 °C
Tiheys: 1,335
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008022
CAS-numero: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg