L(-)-glutationi (pelkistetty) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
J62166.06EA 99.9 EUR
J62166.06 J62166.14 J62166.22
L(-)-glutationi (pelkistetty) ≥98%
L(-)-glutationi (pelkistetty)
A tripeptide used for reductive cleavage of disulfide bonds
Kaava: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307,33 g/mol
Sulamispiste: ∼ 193 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00065939
CAS-numero: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488