EDTA cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J62948.36EA 181 EUR
J62948.36 J62948.A1
EDTA cell culture reagent
EDTA
Kaava: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Kiehumispiste: 614 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼ 245 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003541
CAS-numero: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg