EDTA ≥99.4% elektroforeesiin
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J65585.A4EA 548 EUR
J65585.A4 J65585.22 J65585.36
EDTA ≥99.4% elektroforeesiin
EDTA
Kaava: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Kiehumispiste: 614 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼ 245 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 0,68
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003541
CAS-numero: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg