Guanidiinihydrokloridi 99%, Ultrapure
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J65485.36EA 390 EUR
J65485.36 J65485.A1 J65485.22
Guanidiinihydrokloridi 99%, Ultrapure
Guanidiinihydrokloridi
Kaava: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Sulamispiste: 185…188 °C
Tiheys: 1,344
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013026
CAS-numero: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg