Kaliumjodaatti concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
38120-1EAEA 47.1 EUR
38120-1EA
Kaliumjodaatti concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Kaliumjodaatti
Concentrate for 1L standard solution
Kaava: KlO₃
MW: 214 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011406
CAS-numero: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ADR: 5.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.998 - 1.002