Kaliumjodaatti 0.05 M KIO3 (0.3N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
34274-1LEA 108.54 EUR
34274-1L
Kaliumjodaatti 0.05 M KIO3 (0.3N) mittaliuos, Fluka™
Kaliumjodaatti
Kaava: KlO₃
MW: 214 g/mol
Tiheys: 1,005 g/cm3
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011406
CAS-numero: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.998 - 1.002