Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani 99.9% molekyylibiologiaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
J61062.22EA 124 EUR
J61062.22 J61062.36
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani 99.9% molekyylibiologiaan
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani
Kaava: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Kiehumispiste: 219…220 °C (10 mmHg)
Sulamispiste: 168…172 °C
Tiheys: 1,353
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004679
CAS-numero: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg