2,5-Di-tert-butyylihydrokinoni
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12252500EA 83.9 EUR
EHERC12252500
2,5-Di-tert-butyylihydrokinoni
2,5-Di-tert-butyylihydrokinoni
Kaava: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Kiehumispiste: 334 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 212 °C
Tiheys: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008825
CAS-numero: 88-58-4
EINECS: 201-841-8