Polyvinyylipyrrolidoni, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Toimittaja: Thermo Scientific
J60382.22EA 112 EUR
J60382.22 J60382.36 J60382.14
Polyvinyylipyrrolidoni, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Polyvinyylipyrrolidoni
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Kaava: (C₆H₉NO)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01076626
CAS-numero: 9003-39-8