Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi) ≥99% elektroforeesiin
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: 1,4-ditiotreitoli
J64545.03EA 89.7 EUR
J64545.03 J64545.14 J64545.06
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi) ≥99% elektroforeesiin
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)
Kaava: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Kiehumispiste: 125…130 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: 40…43 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004877
CAS-numero: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg