L(+)-asparagiinimonohydraatii cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J62869.22EA 154 EUR
J62869.22 J62869.A1 J62869.36
L(+)-asparagiinimonohydraatii cell culture reagent
L(+)-asparagiinimonohydraatii
Kaava: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150,13 g/mol
Sulamispiste: 215…217 °C
Tiheys: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151038
CAS-numero: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 13,00842