L(+)-glutamiini cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J60573.22EA 170 EUR
J60573.22 J60573.A1 J60573.14
L(+)-glutamiini cell culture reagent
L(+)-glutamiini
Kaava: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Kiehumispiste: 355 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 185…186 °C
Tiheys: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008044
CAS-numero: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg