L(-)-tryptofaani cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J62508.22EA 257 EUR
J62508.22 J62508.A1 J62508.09
L(-)-tryptofaani cell culture reagent
L(-)-tryptofaani
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Sulamispiste: 280…285 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064340
CAS-numero: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929