N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini elektroforeesiin
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J63734.AEEA 323 EUR
J63734.AE J63734.AC
N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini elektroforeesiin
N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini
Kaava: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Kiehumispiste: 120…122 °C
Sulamispiste: –55 °C
Tiheys: 0,775
Leimahduspiste: 18 °C (154 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008335
CAS-numero: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/66/2299966.jpg