1-Oktaanisulfonihappo, natriumsuola ≥98.0% (by titrimetric analysis) ioniparikromatografiaan
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAI0346-25GEA 82.5 EUR
TCIAI0346-25G TCIAI0346-100G TCIAI0346-5G
1-Oktaanisulfonihappo, natriumsuola ≥98.0% (by titrimetric analysis) ioniparikromatografiaan
1-Oktaanisulfonihappo, natriumsuola
Kaava: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Sulamispiste: > 300 °C
MDL numero: MFCD00007544
CAS-numero: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/71/28972171.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.00
Absorbance (230nm) max. 0.30
Absorbance (254nm) max. 0.13