Akryyliamidi 30% vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Prop-2-eeniamidi
J62100.APEA 226 EUR
J62100.AP J62100.K2
Akryyliamidi 30% vesiliuos
Akryyliamidi
Kaava: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008032
CAS-numero: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg