Bromikresolivihreä ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
J65225.06EA 78.1 EUR
J65225.06 J65225.14
Bromikresolivihreä ACS
Bromikresolivihreä
Kaava: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Sulamispiste: 225 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005874
CAS-numero: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg