4-Metyyliimidatsoli
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15088300EA 120 EUR
EHERC15088300
4-Metyyliimidatsoli
4-Metyyliimidatsoli
Kaava: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kiehumispiste: 263 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
MDL numero: MFCD00005201
CAS-numero: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN: 3263
ADR: 8,III