D(+)-glukoosi
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM600470-1EA 492 EUR
CAYM600470-1
D(+)-glukoosi
D(+)-glukoosi
Kaava: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Sulamispiste: 146 °C
Tiheys: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00148912
CAS-numero: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg