Rauta, jauhe, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
|
Varoitus
|
2226-01EA
168.13
EUR
2226-01
Rauta, jauhe, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Rauta
Kaava:
Fe MW: 55,85 g/mol Kiehumispiste: 3000 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1536 °C Tiheys: 7,86 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00010999 CAS-numero: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |
Testitulosten erittely
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (Fe) | ≥96.0 % |
Insoluble in H₂SO₄ | ≤0.2 % |
Water-Soluble Substances | ≤0.03 % |
Sulfide (S) | ≤0.03 % |
Lead (Pb) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Arsenic (As) | ≤5.000 ppm |