Sinkkiasetaatti, vedetön ≥99.9%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
H33734.30EA
1010
EUR
H33734.30
H33734.09
H33734.18
Sinkkiasetaatti, vedetön ≥99.9%
Sinkkiasetaatti
Kaava:
C₄H₆O₄Zn MW: 183,48 g/mol Kiehumispiste: 908 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 200 °C (haj. lämpötila) Tiheys: 1,735 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00012454 CAS-numero: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10256 |