Polyvinyylipyrrolidoni, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Toimittaja: Thermo Scientific
J62417.36EA 328 EUR
J62417.36 J62417.22 J62417.A1
Polyvinyylipyrrolidoni, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Polyvinyylipyrrolidoni
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Kaava: (C₆H₉NO)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01076626
CAS-numero: 9003-39-8