Streptomysiinisulfaatti cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
J61299.18EA
117
EUR
J61299.18
J61299.22
Streptomysiinisulfaatti cell culture reagent
Streptomysiinisulfaatti
Inhibits initiation and causes misreading of rRNA in protein synthesis
Kaava:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ MW: 1457,4 g/mol Sulamispiste: 250 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00037023 CAS-numero: 3810-74-0 EINECS: 223-286-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08983 |