Sinkkisulfaatti 100 mM vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J60963.AEEA 121 EUR
J60963.AE
Sinkkisulfaatti 100 mM vesiliuos
Sinkkisulfaatti
Kaava: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011302
CAS-numero: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III