Spermidiinitrihydrokloridi ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J61595.MCEA 142 EUR
J61595.MC
Spermidiinitrihydrokloridi ≥99%
Spermidiinitrihydrokloridi
Binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins
Kaava: C₇H₂₂Cl₃N₃
MW: 254,63 g/mol
Sulamispiste: 250 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00012918
CAS-numero: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893