(S)-(-)-Omenahappo ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J63221.A4EA 499 EUR
J63221.A4 J63221.36 J63221.22
(S)-(-)-Omenahappo ≥99%
(S)-(-)-Omenahappo
Kaava: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Kiehumispiste: 322 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 100…106 °C
Tiheys: 1,6
Leimahduspiste: 220 °C (428 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064213
CAS-numero: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730