L(+)-valiini cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J62943.22EA 125 EUR
J62943.22 J62943.A1 J62943.14 J62943.06
L(+)-valiini cell culture reagent
L(+)-valiini
Kaava: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kiehumispiste: 217 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 86 °C
Tiheys: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064220
CAS-numero: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458