Natriumpyruvaatti cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J61840.22EA 408 EUR
J61840.22 J61840.18
Natriumpyruvaatti cell culture reagent
Natriumpyruvaatti
Kaava: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Sulamispiste: 220…230 °C
Tiheys: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002586
CAS-numero: 113-24-6
EINECS: 204-024-4