L-metioniini cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J61904.36EA 335 EUR
J61904.36 J61904.18 J61904.22
L-metioniini cell culture reagent
L-metioniini
Kaava: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Kiehumispiste: 278 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 284 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063097
CAS-numero: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004