Myo-inositoli ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
J60828.36EA 359 EUR
J60828.36 J60828.22
Myo-inositoli ≥99%
Myo-inositoli
A lipotropic agent
Kaava: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Kiehumispiste: 291 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 222…227 °C
Tiheys: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077932
CAS-numero: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001