Alumiinioksidi emäksinen, jauhe, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I kromatografiaan, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
0539-01EA 258.43 EUR
0539-05 0539-01
Alumiinioksidi emäksinen, jauhe, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I kromatografiaan, J.T.Baker®
Aluminium oxide basic
Kaava: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Kiehumispiste: 2980 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2045 °C
Tiheys: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Order Now
Testitulosten erittely
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
pH of 5% Slurry at 20°C 9.3 - 10.1
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥1.0