Trikloorietikkahappo (jää) 5% (w/v) vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: TCA
J62366.K2EA 259 EUR
J62366.K2 J62366.AP
Trikloorietikkahappo (jää) 5% (w/v) vesiliuos
Trikloorietikkahappo (jää)
Kaava: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004177
CAS-numero: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg