Rifampisiini
MOLE85067949EA 180 EUR
MOLE85067949
Rifampisiini
Rifampisiini
Kaava: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822,95 g/mol
Sulamispiste: 183…188 °C
MDL numero: MFCD00151389
CAS-numero: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382