DL-Cystine
Toimittaja: Thermo Scientific
J63564.06EA 86.6 EUR
J63564.06 J63564.22 J63564.14
DL-Cystine
DL-Cystine
Kaava: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Kiehumispiste: 429 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 227 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00084652
CAS-numero: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 13,02811