Natriumkloridi 5 M vesiliuos, autoclaved
Toimittaja: Thermo Scientific
J61890.AKEA 83.5 EUR
J61890.AK
Natriumkloridi 5 M vesiliuos, autoclaved
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3