L(-)-kystiini cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J61651.A1EA 1160 EUR
J61651.A1 J61651.09
L(-)-kystiini cell culture reagent
L(-)-kystiini
Kaava: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240,3 g/mol
Kiehumispiste: 428 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: >240 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,68
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064228
CAS-numero: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811