Trilauriini
Toimittaja: Thermo Scientific
J62962.14EA 200 EUR
J62962.14
Trilauriini
Trilauriini
Kaava: C₃₉H₇₄O₆
MW: 639,01 g/mol
Kiehumispiste: 643 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 47 °C
Tiheys: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00026559
CAS-numero: 538-24-9
EINECS: 208-687-0