Penisilliini-G, kaliumsuola
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J63901.14EA 98 EUR
J63901.14 J63901.22
Penisilliini-G, kaliumsuola
Penisilliini-G, kaliumsuola
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Kaava: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
MW: 372,49 g/mol
Sulamispiste: 214…217 °C
Tiheys: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00036193
CAS-numero: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225