Di-indiumtrisulfaatti syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43982.0025EA 120 EUR
8.43982.0025 8.43982.0100
Di-indiumtrisulfaatti syntetiikkaan
Di-indiumtrisulfaatti
Kaava: O₁₂In₂S₃
MW: 517,83 g/mol
Sulamispiste: 585 °C
Tiheys: 3,438 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00011059
CAS-numero: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1
Merck Index: 13,04978
Order Now
Testitulosten erittely
Molar Mass 517.83 g/mol